Learn More
Sodium 3-Sulfobenzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium 3-Sulfobenzoate |
| CAS | 17625-03-5 |
| Formula molecolare | C7 H5 O5 S . Na |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Sodium 3-Sulfobenzoate, 3-Sulfobenzoic Acid Sodium Salt, Monosodium 3-Sulfobenzoate, Monosodium m-Sulfobenzoate, Sodium 3-Carboxybenzene-1-sulfonate, Sodium 3-Carboxybenzenesulfonate, Sodium Hydrogen 3-Sulfobenzoate, Sodium m-Sulfobenzoate, m-Sulfobenzoic Acid Monosodium Salt, 3-Sulfobenzoic Acid Monosodium Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | sodium;3-carboxybenzenesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 224.17 |
| Peso formulazione | 223.9755 |