Learn More
Sodium 4-Acetylbenzenesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30421845
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30421845 250 mg
30420309 500 mg
30414993 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30421845 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS644833250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61827-67-6
Formula molecolare C8H7NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 222.19
Sinonimo 4-Acetylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Acetylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt
IUPAC Name sodium;4-acetylbenzenesulfonate
SMILES [Na+].CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 4-Acetylbenzenesulfonate
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H8O4S.Na/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)13(10,11)12;/h2-5H,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Peso formulazione 221.9963