Learn More
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, 98%
Codice prodotto. 15486389
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15486389 25 g 25g
15496389 100 g 100g
15406399 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15486389 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64449.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6018-19-5 | C7H10NNaO5 | 211.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6018-19-5
Formula molecolare C7H10NNaO5
Molecular Weight (g/mol) 211.149
Numero MDL MFCD00151044
InChI Key GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 4-aminosalicylate dihydrate, sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, parasal sodium, 4-aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, unii-s38b9w6axw, aminosalicylate sodium, sodium aminosalicylate, sodium p.a.s., s38b9w6axw, aminosalicylate sodium usp
PubChem CID 16211148
IUPAC Name sodium;4-amino-2-hydroxybenzoate;dihydrate
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)[O-].O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
Punto di fusione 250°C
Colore White
Quantità 25 g
Sensibilità Air and light sensitive
Peso formulazione 211.14 (175.12ahy)
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder