Learn More
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, MedChemExpress
Product Code. 16491238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16491238 5 g 5g
16472459 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16491238 Supplier Medchem Express Supplier No. HYI0447A
 Restricted Item
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Sodium 4-aminosalicylate dihydrate (4-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate) is one of the antimycobacterial drugs currently used for multidrug-resistant tuberculosis.
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate (4-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate) is one of the antimycobacterial drugs currently used for multidrug-resistant tuberculosis.
Specifications
Chemical Name or Material Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
CAS 6018-19-5
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C7H10NNaO5
Quantity 5 g
Synonym 4-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate
Solubility Information H2O : 100 mg/mL (473.60 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (473.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C1=C(O)C=C(N)C=C1.O.O
Molecular Weight (g/mol) 211.15
Formula Weight 211.15
Percent Purity 99.78%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.