Learn More
Sodium 4-pentynoate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486418
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16486418 10 mg 10mg
16442527 50 mg -
16426716 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16486418 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15286
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress Sodium 4-pentynoate is a alkynylacetate analogue, can be metabolically incorporated onto cellular proteins through biosynthetic mechanisms for profiling of acetylated proteins in diverse cell types.
Sodium 4-pentynoate is a alkynylacetate analogue, can be metabolically incorporated onto cellular proteins through biosynthetic mechanisms for profiling of acetylated proteins in diverse cell types.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 4-pentynoate
Forma fisica Solid
CAS 101917-30-0
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H5NaO2
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (832.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (138.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#CCCC(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 120.08
Peso formulazione 120.08
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only