Learn More
Sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10420870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10420870 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10420870 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00098DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate
CAS 89799-77-9
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C5H2ClN2NaO2
Quantità 1 g
Sinonimo sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate, c5h2cln2o2.na, sodium 6-chloro-pyridazine-3-carboxylate, 6-chloropyridazine-3-carboxylic acid, sodium salt, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, sodium salt
InChI Key SZIZZPDMABOKHD-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=NN=C1C(=O)[O-])Cl.[Na+]
IUPAC Name sodium;6-chloropyridazine-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 180.523
PubChem CID 24820514
Peso formulazione 180.53
Percent Purity 97%