Learn More
Sodium Acetate, 1.00 M (1.00 N), Ricca Chemical
Codice prodotto. 31750352
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31750352 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31750352 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R71295001A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Acetate
CAS 6131-90-4, 7732-18-5
CAS min. % 86.0, 11.75
CAS max % 90.0, 12.22
Imballaggio Natural Poly Bottle
Formula molecolare C2H9NaO5
pH 7.5 to 9.2
Quantità 1 L
Concentration or Composition Notes 1.00Molar,1.00Normal
Sinonimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC Name sodium;acetate;trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Grado Laboratory