Learn More
Sodium Acetate Anhydrous (White Crystals or Granular Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10103243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10103243 500 g Flacone in polietilene 500g
10498913 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10103243 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP333500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Sodium Acetate is added to DNA reactions to facilitate ethanol precipitation of the DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-09-3
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Acetate Anhydrous
Punto di fusione 324°C
Colore White
pH 7.5 to 9.2
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Perdita all'essiccatura 1% max. (at 105°C)
Imballaggio Flacone in polietilene
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Formula lineare CH3COONa
Indice di Merck 15, 8709
IUPAC Name sodium acetate
Peso formulazione 82.03
Percent Purity ≥99.0%
Grado Ungraded