Learn More
Sodium Acetate, Concentrated Solution 0.1M, (0.5N), Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 11402914 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 L
Imballaggio:
Ampoule
Dimensione della confezione:
0.10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11402914 0.1 L Ampoule 0.10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11402914 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/7440C/05
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
CAS 127-09-3
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 0.1 L
Imballaggio Ampoule
Formula molecolare C2H3NaO2
Numero MDL MFCD00012459
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
IUPAC Name sodium acetate
Molecular Weight (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954