Learn More
Sodium acetate, ReagentPlus™, Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium acetate |
Quantità | 250 g |
Formula lineare | CH3COONa |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3595639 |
Punto d'infiammabilità | <250°C (>482°F) |
IUPAC Name | sodium acetate |
Peso formulazione | 82.03g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Grado | ReagentPlus™ |