Learn More
Sodium Acetate Trihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Acetate |
| pH | 7.5-9.2 |
| CAS max % | 101 |
| Forma fisica | Crystals and/or Chunks |
| Quantità | 2.5 kg |
| Imballaggio | Natural Poly Bottle |
| SMILES | O.O.O.[Na+].CC([O-])=O |
| IUPAC Name | sodium acetate trihydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.08 |
| Percent Purity | 99 to 101% |
| Vedi altri risultati |