Learn More
Sodium acetate trihydrate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10376390 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10376390 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10376390 Fornitore JT Baker N. del fornitore 0256.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.63€
    80.96€ / 1kg
    Risparmia 27.67€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Conforme alle specifiche ACS
Specifica
Punti di ebollizione 120°C to 123°C (1013 hPa)
Punto di fusione 58°C
CAS 6131-90-4
pH 7.5 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101.0%
Formula molecolare C2H9NaO5
Numero MDL MFCD00071557
Sinonimo Acetic acid sodium salt trihydrate
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
IUPAC Name sodium acetate trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Imballaggio Plastic bottle for solids
Densità 1.4 g/cm³ (20°C)