Learn More
Sodium acetate trihydrate, BAKER, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10589020 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10589020 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10589020 Fornitore JT Baker N. del fornitore 0517.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.32€
    39.31€ / 1kg
    Risparmia 15.01€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Laboratory Reagent
Specifica
CAS 6131-90-4
Quantità 1 kg
Formula molecolare C2H9NaO5
Sinonimo Acetic acid sodium salt trihydrate
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
IUPAC Name sodium acetate trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 136.08