Learn More
Sodium Acetate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Crystal, Fisher Chemical™
34.36 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Descrizione
Sodium Acetate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Crystal
Specifica
Punto di fusione | 58°C |
Colore | White |
pH | 8 to 9.5 |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 136.08g/mol |
Forma fisica | Solid |