Learn More
Sodium Acetate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Crystal, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073498
34.36 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
71557
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
sodium;acetate;trihydrate
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
71557
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
sodium;acetate;trihydrate
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Sodium Acetate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Crystal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto di fusione 58°C
Colore White
pH 8 to 9.5
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 g
Peso formulazione 136.08g/mol
Forma fisica Solid