Learn More
Sodium Acetate, Trihydrate, Crystal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598124 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15598124 500 g Flacone in polietilene 500g
15508134 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15598124 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 346201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.43€
    123.58€ / 500g
    Risparmia 30.85€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-04-2027
Identificatori chimici
CAS 6131-90-4
Formula molecolare C2H9NaO5
Molecular Weight (g/mol) 136.079
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC Name sodium;acetate;trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Acetate
Nota nome Trihydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Peso formulazione 136.08
Grado FCC/USP
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.45kg