Learn More
Sodium Acetate, Trihydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15548204 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Poly Pail
Dimensione della confezione:
1kg
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15548204 5 kg Poly Pail Pezzo
15166674 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15548204 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 400906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.60€
    639.91€ / pezzi 1
    Risparmia 172.69€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-04-2027
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Liquid Chromatography and Molecular Biology applications
Identificatori chimici
CAS 6131-90-4
Formula molecolare C2H9NaO5
Molecular Weight (g/mol) 136.079
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC Name sodium;acetate;trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Acetate
Nota nome Trihydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 5 kg
Peso formulazione 136.08
Percent Purity 99.9%
Grado Ultrapure Bioreagent
Imballaggio Poly Pail
Gravità specifica 1L = 1.45kg