Learn More
Sodium Acetate Trihydrate, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 58°C |
| CAS | 6131-90-4 |
| Colore | White |
| pH | 8 to 9.5 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Formula molecolare | C2H9NaO5 |
| Numero MDL | 71557 |
| Sinonimo | sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn |
| Vedi altri risultati |