Learn More
Sodium Acetate Trihydrate (HPLC), Fisher Chemical
Codice prodotto. 10122400 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10122400 250 g Recipiente per polveri in plastica 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10122400 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/2046/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.40€
    36.90€ / 250g
    Risparmia 9.50€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Identificatori chimici
CAS 6131-90-4
Formula molecolare C2H9NaO5
Molecular Weight (g/mol) 136.079
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC Name sodium;acetate;trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifica
Punto di fusione 58°C
Colore White
pH 8 to 9.5
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Numero MDL 71557
Peso formulazione 136.08g/mol