Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Acetate Trihydrate |
| CAS | 6131-90-4 |
| Forma fisica | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantità | 1 kg |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.08 g/mol |
| Percent Purity | 99% |
| Grado | HPLC |
| Imballaggio | Plastic Powder Jar |