Learn More
Sodium Acetate Trihydrate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11490166 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11490166 500 g
11430286 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490166 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02300184.5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
  • To 800-900 mL deionized water add: 8.20 g sodium acetate and mix
  • Adjust to pH 5.2 with 1.0 M NaOH
  • QS to 1 L with deionized water
  • Mix
Identificatori chimici
CAS 6131-90-4
Formula molecolare C2H9NaO5
Molecular Weight (g/mol) 136.079
Numero MDL MFCD00071557
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC Name sodium;acetate;trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico SODIUM ACETATE TRIHYDRATE
Punto di fusione 56°C to 64°C (literature)
Colore White
Punti di ebollizione 123°C (-3H)
Formula lineare CH3COONa . 3H2O
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Soluble in water (20 g plus 150 mL).(Lit.)
Peso formulazione 136.08
Grado HPLC
Forma fisica Crystalline Powder