Learn More
Sodium acetate trihydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262, 99.0-101.0% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al, Solstice
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium Acetate Trihydrate |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, USP, FCC |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 5 kg |
| Formula lineare | CH3COONa · 3H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3732037 |
| Peso formulazione | 136.08g/mol |
| Percent Purity | 99 to 101% (calc. to the dried substance) |
| Grado | puriss. |
| Show More |