Learn More
Sodium acetate trihydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262, 99.0-101.0% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15652720
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
5kg
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15652720 6 x 1 kg pezzi 6
15612720 1 kg 1kg
15622720 2.5 kg 2.50kg
15642720 5 kg 5kg
15662720 6 x 2.5 kg pezzi 6
15632720 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15652720 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 250226X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    247.08€ / pezzi 6
    Risparmia 20.92€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262, 99.0-101.0% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6131-90-4
Formula molecolare C2H9NaO5
Molecular Weight (g/mol) 136.079
Numero MDL MFCD00071557
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC Name sodium;acetate;trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Acetate Trihydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, USP, FCC
Forma fisica Crystals
Quantità 6 x 1 kg
Formula lineare CH3COONa · 3H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 136.08
Percent Purity 99.0 to 101.0% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Punto di combustione 1112°F