Learn More
Sodium acetate trihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Solstice
Codice prodotto. 15693800
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
50kg
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15693800 1 kg 1kg
15613810 500 g 500g
15603810 2.5 kg 2.50kg
15653810 6 x 500 g pezzi 6
15633810 6 x 1 kg pezzi 6
15643810 6 x 2.5 kg pezzi 6
15623810 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15693800 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 323181KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.18€
    52.37€ / 1kg
    Risparmia 14.81€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6131-90-4
Formula molecolare C2H9NaO5
Molecular Weight (g/mol) 136.079
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC Name sodium;acetate;trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Acetate Trihydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare CH3COONa · 3H2O
Numero MDL MFCD00071557
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Peso formulazione 136.08g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS/puriss. p.a.
Punto di combustione 1112°F