Learn More
Sodium Acetate Trihydrate, TRC
Codice prodotto. 30412357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412357 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS9601235G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Acetate Trihydrate
CAS 6131-90-4
Formula molecolare C2 H3 O2 . Na . 3 H2 O
Quantità 5 g
Sinonimo Sodium acetate trihydrate, Sodium ethanoate trihydrate
InChI Formula InChI=1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMILES O.O.O.[Na+].CC(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;acetate;trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Peso formulazione 136.0348