Learn More
Sodium Alendronate, Mikromol™
Codice prodotto. 17920586
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17920586 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17920586 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1296.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sodium Alendronate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium alendronate trihydrate
CAS 121268-17-5
Nomi componenti o analita Sodium alendronate trihydrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H12 N O7 P2 . Na . 3 H2 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Sodium Alendronate Trihydrate
InChI Formula InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMILES O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
IUPAC Name sodium;(4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)-hydroxyphosphinate;trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 325.12
Quantità 100 mg
Peso formulazione 325.0304 g/mol