Learn More
Sodium Alpha-Chloroacetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium alpha-Chloroacetate |
| CAS | 3926-62-3 |
| Formula molecolare | C2H2ClNaO2 |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | Chloroacetic Acid Sodium Salt, Monochloroacetic Acid Sodium Salt, SMA, SMA (herbicide), Sodium 2-Chloroacetate, Sodium Chloroacetate, Sodium Chloroethanoate, Sodium Monochloroacetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)CCl |
| IUPAC Name | sodium;2-chloroacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.48 |
| Peso formulazione | 115.9641 |