Learn More
Sodium Ammonium Phosphate Tetrahydrate (Crystalline/Certified), Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Ammonium Phosphate Tetrahydrate |
| Punto di fusione | 79°C |
| CAS | 7783-13-3 |
| Colore | Colorless |
| pH | 8 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | H13NNaO8P |
| Formula lineare | NaNH4HPO4·4H2O |
| Numero MDL | MFCD00066970 |
| Vedi altri risultati |