Learn More
Sodium Arsenate Dibasic Heptahydrate, ACS Reagent, 98.0 to 102.0%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15628160 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15628160 50 g Flacone in polietilene 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15628160 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore S966350G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium arsenate dibasic heptahydrate
CAS 10048-95-0
Quantità 50 g
Formula molecolare AsH15Na2O11
Formula lineare Na2HAsO4 · 7H2O
Numero MDL MFCD00149179
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
InChI Key KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
IUPAC Name disodium;hydrogen arsorate;heptahydrate
Molecular Weight (g/mol) 312.01
PubChem CID 61460
Peso formulazione 312.01g/mol
Percent Purity 98.0 to 102.0%
Imballaggio Flacone in polietilene