Learn More
Sodium Arsenate Heptahydrate, TRC
Codice prodotto. 30412126
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30412126 10 g 10g
30419003 5 g -
30428482 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30412126 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS96008810G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10048-95-0
Formula molecolare HO4As2 Na • 7[H2O]
Molecular Weight (g/mol) 185.9171802
Sinonimo Dibasic Sodium Arsenate (Na2HAsO4.7H2O), Disodium Acid Arsenate Heptahydrate (Na2HAsO4.7H2O), Disodium Arsenate Heptahydrate, Disodium Hydrogen Arsenate (Na2HAsO4) Heptahydrate, Disodium Monohydrogen Arsenate Heptahydrate, Hydrogen Disodium Arsenate (HNa2AsO4) Heptahydrate, Sodium Acid Arsenate, Heptahydrate, Sodium Arsenate (Na2HAsO4) Heptahydrate, Sodium Arsenate Hydrate (Na2HAsO4.7H2O), Sodium Hydrogen Arsenate (Na2HAsO4) Heptahydrate
IUPAC Name disodium;hydrogen arsorate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O[As](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Arsenate Heptahydrate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2
Peso formulazione 311.9626