Learn More
Sodium Ascorbate, Mikromol™
Codice prodotto. 17929614
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17929614 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17929614 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3465.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sodium Ascorbate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
CAS 134-03-2
Nomi componenti o analita Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H7 O6 . Na
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Sodium ascorbate, Sodium (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate
InChI Formula InChI=1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
SMILES [Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])O
IUPAC Name sodium;(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olate
Molecular Weight (g/mol) 198.11
Quantità 250 mg
Peso formulazione 198.014 g/mol