Learn More
Sodium aurothiomalate(I), 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11344707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11344707 1 g 1g
11354707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11344707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039740.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 12244-57-4 | C4H5AuNa2O5S | 408.09 g/mol
Sodium aurothiomalate(I) is useful for high mobility group box chromosomal protein 1 western blotting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12244-57-4
Formula molecolare C4H5AuNa2O5S
Molecular Weight (g/mol) 408.09
Numero MDL MFCD00064304,MFCD00064304
InChI Key YLQOAPBVYJCTPW-UHFFFAOYNA-K
Sinonimo gold sodium thiomalate
PubChem CID 133108869
IUPAC Name gold;sodium;2-sulfanylbutanedioic acid
SMILES O.[Na+].[Na+].[Au+].[O-]C(=O)CC([S-])C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium aurothiomalate(I)
Odore Sulphurous
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 1 g
Indice di Merck 14,4518
Informazioni di solubilità Very soluble in water; Practically insoluble in alcohol, ether
Peso formulazione 390.08
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Powder