Learn More
Sodium Azide-15N3, TRC
Codice prodotto. 30006121
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006121 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30006121 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS61253225MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Azide-15N3
CAS 1015486-10-8
Formula molecolare 15N3Na
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
SMILES [Na][15N]=[15N+]=[15N-]
Molecular Weight (g/mol) 67.99
Peso formulazione 67.9901