Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium azide, 99+%, for biochemistry
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Information
- Sodium azide is a precursor for preparing inorganic azides such as lead azide and silver azide
- One mechanism of action associated with this compound can be related to the inhibition of mitochondrial ATPase, that consequently suppresses oxidative phosphorylation
Applications
- Sodium azide is an inorganic compound with antibacterial and mutagenic activities mainly used in biological samples
- Sodium azide inhibits cytochrome oxidase in gram-negative bacteria. However, its antibacterial capacity is more limited in some gram-positive bacteria (streptococci, pneumococci, lactobacilli), presenting intrinsic resistance
- Sodium azide is used for the introduction of an azide group to prepare a desired compound
- It is useful in biochemical approaches as a probe reagent and a preservative
- This compound can be used to synthetize blue fluorescent copolymers and metal phosphonates
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 300.0°C |
| Materiale o nome chimico | Sodium azide |
| Punto di fusione | 275.0°C |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 1.85 |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Argentometry) |
| Densità | 1.8500g/mL |
| Formula lineare | NaN3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium azide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H300-Letale se ingerito.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.