Learn More
Sodium Azide, ≥99%
Codice prodotto. 15845188 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15845188 500 g Flacone in plastica 500g
15835188 100 g Flacone in plastica 100g
15895328 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15845188 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J21610.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 26628-22-8 ∣ N3Na ∣ 65.011 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26628-22-8
Formula molecolare N3Na
Molecular Weight (g/mol) 65.011
Numero MDL MFCD00003536
InChI Key PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC Name sodium;azide
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Azide
Punto di fusione ∼275°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.846
Densità 1.846
Numero UN UN1687
Peso formulazione 65.01
Percent Purity ≥99%
Grado Ungraded
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium azide, Thermo Scientific
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium azide