Specifica
| Punti di ebollizione | 300°C |
| Punto di fusione | 275°C |
| Colore | White |
| pH | 10 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Peso formulazione | 65.01g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium azide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H300-Letale se ingerito.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.