Learn More
Sodium Azide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10325720 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10325720 500 g 500g
10776301 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10325720 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/2360/53
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
N3Na, CAS Number-26628-22-8, azoture de sodium, hydrazoic acid, sodium salt, azide, sodium, sodium azide, kazoe, smite, nemazyd, natriumazid german, sodium azide na n3, natriumazid, 100g, 300 deg.C, CHEBI:278547, White, 65.01g/mol, PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N, sodium;azide, 275 deg.C, 3536, 65.011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26628-22-8
Formula molecolare N3Na
Molecular Weight (g/mol) 65.011
Numero MDL 3536
InChI Key PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC Name sodium;azide
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 300°C
Punto di fusione 275°C
Colore White
pH 10
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 65.01g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium azide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.