Description
N3Na, CAS Number-26628-22-8, azoture de sodium, hydrazoic acid, sodium salt, azide, sodium, sodium azide, kazoe, smite, nemazyd, natriumazid german, sodium azide na n3, natriumazid, 100g, 300 deg.C, CHEBI:278547, White, 65.01g/mol, PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N, sodium;azide, 275 deg.C, 3536, 65.011
Specifications
Specifications
| Punti di ebollizione | 300°C |
| Punto di fusione | 275°C |
| Colore | Bianco |
| pH | 10 |
| Forma fisica | Solido in polvere |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Peso formulazione | 65.01g/mol |
| Grado | Ultrapuro |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium azide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H300-Letale se ingerito.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.