Learn More
Sodium azide, Solstice
Codice prodotto. 16466349
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Grado:
Reagent
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Grado Dimensione della confezione
16466349 1 kg Flacone in plastica Reagent 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16466349 Fornitore Fluka N. del fornitore 13412H1KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium azide
Punto di fusione 300°C
CAS 26628-22-8
Colore Colorless
pH >7.0 (20°C)
Quantità 1 kg
Formula molecolare N3Na
InChI Key PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[N-]=[N+]=[N-]
IUPAC Name sodium azide
Molecular Weight (g/mol) 65.01
Percent Purity 99%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium azide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide