Learn More
Sodium Azide, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11485985 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11485985 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11485985 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210289110
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Bacteriostatic agent commonly used as a preservative for laboratory reagents and culture media.
  • Sodium azide used as a preservative for laboratory reagents; a bacteriostatic agent in storage solutions
  • Inhibits gram negative flora so is therefore included in culture media for the selective isolation of Streptococci and Staphylococci
  • It has been used to avoid bacterial contamination during RPC-5 column chromatography of DNA fragments
Specifica
Materiale o nome chimico SODIUM AZIDE
Punto di fusione >300°C (decomposition)
CAS 26628-22-8
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Formula molecolare N3Na
Formula lineare NaN3
Numero MDL MFCD00003536
Sinonimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
Informazioni di solubilità Soluble in water (100mg/mL - clear, colorless solution); slightly soluble in alcohol and ethanol; insoluble in ether.
InChI Key PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
IUPAC Name sodium;azide
Molecular Weight (g/mol) 65.011
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Peso formulazione 65
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Azoturo di sodio
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301-IN CASO DI INGESTIONE:.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .