Learn More
Sodium Azide OR, Macron Fine Chemicals™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Azide |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 65.01 |
| Percent Purity | ≥99.7% |
| Grado | Not Available |
| Imballaggio | Poly |