Learn More
Sodium Azide, TRC
Codice prodotto. 30006259
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006259 10 g 10g
30006202 5 g 5g
30003881 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006259 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS61253010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26628-22-8
Formula molecolare N3 . Na
Molecular Weight (g/mol) 65.01
Sinonimo Sodium Azide, Agrizide, Hydrazoic Acid Sodium Salt, Micro-O-Protect, NSC 3072, Nemazyd, SEP 100
IUPAC Name sodium;azide
SMILES [Na+].[N-]=[N+]=[N-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Azide
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Peso formulazione 64.999