Learn More
Sodium Azide, White Powder, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10677243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle/Poison Pack
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10677243 500 g Poly Bottle/Poison Pack 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10677243 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP922I500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Sodium Azide is readily soluble in water
  • Handle with caution and follow all storage recommendations
  • For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 300°C
Materiale o nome chimico Sodium Azide
Punto di fusione 275°C
CAS 26628-22-8
Colore White
pH 10
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Imballaggio Poly Bottle/Poison Pack
Densità 1.850 g/cm³
Formula molecolare N3Na
Indice di Merck 15, 8717
Sinonimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
InChI Key PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
IUPAC Name sodium;azide
Molecular Weight (g/mol) 65.011
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Peso formulazione 65.01
Grado Ungraded
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium azide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H300-Letale se ingerito.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.