Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium benzoate, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 12685107 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12685107 250 g 250g
12675107 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12685107 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 447802500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.15€
    36.70€ / 250g
    Risparmia 2.45€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 532-32-1
Formula molecolare C7H5NaO2
Molecular Weight (g/mol) 144.11
Numero MDL MFCD00012463
InChI Key WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC Name sodium;benzoate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium benzoate
Punto di fusione >300.0°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CO2Na
Quantità 250 g
Indice di Merck 15,8718
Informazioni di solubilità (1 M in water) Clear colorless to light yellow
Peso formulazione 144.11
Percent Purity 99%
Grado Biochimica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoic acid, sodium salt