Learn More
Sodium benzoate, 99%
Codice prodotto. 11433980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433980 250 g 250g
11428496 500 g 500g
11438496 2500 g 2500g
11448496 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11433980 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15946.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Sodium benzoate is widely used as a preservative in food, medicine, cosmetics and animal feeds. It is used in the treatment of hyperammonemia and urea cycle disorders. It is used in the fireworks as a fuel in whistle mix. It is also used in the preparation of toothpaste and mouthwashes. It finds application in most of the acidic foods such as salad dressings (vinegar), carbonated drinks (carbonic acid), jams and fruit juices (citric acid), pickles (vinegar), and condiments.
Solubility
Soluble in water, alcoholSoluble in water, alcohol, ammonia and pyridine.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with alkalis, mineral acids and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 532-32-1
Formula molecolare C7H5NaO2
Molecular Weight (g/mol) 144.11
Numero MDL MFCD00012463
InChI Key WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium benzoate
Punto di fusione >300°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Odore Odorless
Quantità 250 g
Beilstein 3572467
Indice di Merck 14,8582
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcoholSoluble in water,alcohol,ammonia and pyridine.
IUPAC Name sodium;benzoate
Peso formulazione 144.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder or granules or prills
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium benzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium benzoate