Learn More
Sodium Benzoate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10132210 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10132210 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10132210 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/2441/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 300°C
CAS 532-32-1
Colore White
pH 8
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare C7H5NaO2
Numero MDL MFCD00012463
Sinonimo sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
InChI Key WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name sodium benzoate
Molecular Weight (g/mol) 144.11
PubChem CID 517055
Peso formulazione 144.11g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoic acid, sodium salt