Learn More
Sodium Benzoate, LoGiCal
Codice prodotto. 30462928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462928 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30462928 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0730.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoic Acid Sodium Salt
CAS 532-32-1
Nomi componenti o analita Benzoic Acid Sodium Salt
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H5 O2 . Na
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Sodium Benzoate, Benzoic acid sodium salt (1:1), Benzoic acid sodium salt, Sodium benzoate, Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Purox S, Sobenate, SKF-30573Z
InChI Formula InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Tipo di soluzione Neat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
IUPAC Name sodium;benzoate
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 144.1
Quantità 10 mg
Peso formulazione 144.0187 g/mol