Learn More
Sodium Benzoate, Mikromol™
Descrizione
Sodium Benzoate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 532-32-1 |
| Nomi componenti o analita | Benzoic Acid Sodium Salt |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H5 O2 . Na |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Sodium Benzoate, Benzoic acid sodium salt (1:1), Benzoic acid sodium salt, Sodium benzoate, Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Purox S, Sobenate, SKF-30573Z |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | sodium;benzoate |
| Vedi altri risultati |