Learn More
Sodium Benzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzoic Acid Sodium Salt |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 500 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 144.0187 |
| Percent Purity | >95% |