Learn More
Sodium Beta-Glycerophosphate Pentahydrate, 98-102%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 102°C |
| CAS | 13408-09-8 |
| Colore | White |
| pH | 9.5 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | C3H19Na2O11P |
| Numero MDL | MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135 |
| Sinonimo | unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate |
| InChI Key | VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |